目镜相机
供应商: VWR
VWR® VisiCam®
VWRI611-2257EA 2821.17 CNY
VWRI611-2257
目镜相机
相机
该款目镜相机能够提供实时预览,并可以将图像传输至电脑内。
  • 彩色图像
  • 自动/手动曝光控制
  • 23/30 mm目镜
Delivery information: Supplied with USB cable, ring adapters (30 and 30,5 mm), CD ROM with image analysis software and documentation.