Safetypette移液管注入器
供应商: VWR
VWR® Safetypette
VWRI612-4548EA 1856.67 CNY
VWRI612-4548
Safetypette移液管注入器
移液管和移液器 移液管移液器
用于1ml到100 ml的玻璃和塑料移液器.
  • 可更换的疏水性膜滤器,可防止液体进入仪器
  • 分离式按钮,用于抽吸/分配和排出
  • 硅酮适配器,用于对各个移液管进行防泄漏定位
Safetypette移液管注入器有助于移取各种液体。控件的实用性布置使操作更轻松,并在连续移液时能够最大程度地确保安全性。
订购须知 交付信息:随附三个三种不同颜色的分离式前锥。