PIPES free acid ≥98%, 高纯度
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 1,4-哌嗪二乙磺酸哌嗪-1,4-双(2-乙磺酸)哌嗪-N,N′-双(2-乙磺酸)
VWRC0488-100GEA 567 CNY
VWRC0488-100G VWRC0488-5KG VWRC0488-500G
PIPES free acid ≥98%, 高纯度
PIPES
分子式: C₈H₁₈N₂O₆S₂
分子量: 302,37 g/mol
沸点: 499 °C (1013 hPa)
溶点: 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006159
CAS号: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/53/18551953.jpg
现在订购
产品技术规格
Abs.@260nm (1%, 1 N NaOH) ≤0.05
DNase none
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Protease none detected
Purity >98%
Residue after Ignition <0.3%
RNase none detected
Solubility (1%, 1 N NaOH) none detected