氢氧化钠 10 mol/l (10 N) 在水溶液中, 试剂等级
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRCE584-500MLEA 769.65 CNY
VWRCE584-500ML VWRCE584-100ML
氢氧化钠 10 mol/l (10 N) 在水溶液中, 试剂等级
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 109 °C (1013 hPa)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l