苯甲酸钠 NF

Synonyms: 苯甲酸

VWRC0180-1KGEA 0 CNY
VWRC0180-1KG
苯甲酸钠 NF
苯甲酸钠
分子式: C₆H₅COONa
分子量: 144,11 g/mol
溶点: 410…430 °C
密度: 1,44 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012463
CAS号: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 12,08725

现在订购

产品技术规格

Alkalinity Test Pass
Heavy Metals ≤0.001%
Moisture (KF) ≤1.5%
Purity 99 – 100.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR