丙酮氰醇 99% stabilised
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-羟基异丁腈2-羟基异丁腈
ACRO102380050EA 0 CNY
XXXX102380250 ACRO102380250 ACRO102380050
丙酮氰醇 99% stabilised
丙酮氰醇
分子式: C₄H₇NO
分子量: 85,11 g/mol
沸点: 82 °C (23 mmHg)
溶点: –19 °C
密度: 0,932 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004455
CAS号: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN号: 1541
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4