微量离心机,Micro Star 12
供应商: VWR
VWR®
VWRI521-1651EA 20823 CNY
VWRI521-1651
微量离心机,Micro Star 12
离心机 微型离心机
安全且易于使用的离心机,紧凑的体积可提供最佳性能。
  • 小体积的紧凑设计
  • 快速加速和减速,静音操作
  • 超速和过热警报
  • 适用于12×1.5 / 2.0 ml试管的耐高温高压转子,包括生物安全转子盖
所有操作参数,包括rpm,RCF和剩余时间,均以数字方式设置和显示。它具有自动kaigai ,脉冲旋转功能,可实现快速,便捷的快速离心,并具有独特的内部气流设计,可减少对样品的加热。
订购须知 随附固定角度的微管转子和用于0.2 ml PCR管(12个)的适配器。