通风/制冷型微量离心机,Micro Star 17 / 17R
供应商: VWR
VWR®
VWRI521-1646EA 40648.92 CNY
VWRI521-1646 VWRI521-1647
通风/制冷型微量离心机,Micro Star 17 / 17R
离心机 微型离心机
Micro Star 17和17R微型离心机在安全,紧凑,易于使用的实验室仪器中结合了强大的功能,多功能性和便利性。通风型Micro Star 17和制冷型Micro Star 17R均旨在加快常规样品制备过程。Micro Star 17和17R微型离心机在安全,紧凑,易于使用的实验室仪器中结合了强大的功能,多功能性和便利性。通风型Micro Star 17和制冷型Micro Star 17R均旨在加快常规样品制备过程。
  • 安静而强大,性能高达17000×g
  • ClickSeal®生物防护转子盖可确保使用者和样品安全
  • 操作简便;直观的控件和明亮,易于阅读的显示屏
  • 单独的短旋键可快速离心
订购须知 随附用于1.5毫升/2.0毫升试管的24位转子和气密性转子盖。