女士实验服,棉或聚酯/棉
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI113-1693EA 387 CNY
VWRI113-1693 VWRI113-1706 VWRI113-1698 VWRI113-1692 VWRI113-1722 VWRI113-1715 VWRI113-1690 VWRI113-1718 VWRI113-1707 VWRI113-1717 VWRI113-1687 VWRI113-1699 VWRI113-1705 VWRI113-1688 VWRI113-1696 VWRI113-1710 VWRI113-1713 VWRI113-1709 VWRI113-1712 VWRI113-1683 VWRI113-1720 VWRI113-1701 VWRI113-1714 VWRI113-1697 VWRI113-1691 VWRI113-1684 VWRI113-1694 VWRI113-1686 VWRI113-1716 VWRI113-1719 VWRI113-1689 VWRI113-1695 VWRI113-1721 VWRI113-1685 VWRI113-1711 VWRI113-1702 VWRI113-1703 VWRI113-1682 VWRI113-1708 VWRI113-1704
女士实验服,棉或聚酯/棉
Workwear
这些女式实验服可重复使用,采用100%棉或65%聚酯/35%棉制造。两种织物都具有结实、抗撕裂、耐用的特点。这些外套都有西装领或立领。
  • 隐蔽式纽扣和两步式可调袖口
  • 两个侧口袋和一个胸部口袋
  • 合身款,背和摆衩
  • 95℃下可清洗,适用于工业洗涤
密度:215 g/m²
颜色:白色
Certifications: 符合Oeko-Tex® Standard 100规定。