乙酸 glacial ≥99.7% ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC0714-2.5LEA 2950 CNY
VWRC0714-2.5L VWRC0714-4L VWRC0714-500ML
乙酸 glacial ≥99.7% ACS
乙酸
分子式: H₃CCOOH
分子量: 60,05 g/mol
沸点: 118 °C (1013 hPa)
溶点: 17 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 38,5 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036152
CAS号: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN号: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
现在订购
产品技术规格
Acetic Anhydride <0.01%
Chloride ≤1 ppm
Colour (APHA) ≤10
Dilution Test Pass
Heavy Metals ≤0.5 ppm
Iron ≤0.2 ppm
Purity ≥99.7%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Substances Reducing Dichromate Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Sulphate ≤1 ppm
Titrable Free Base ≤0.0004 meq/g