硫酸 95-98% ACS
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC0499-500MLEA
1048.95
CNY
VWRC0499-500ML
VWRC0499-100ML
硫酸 95-98% ACS
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 分子量: 98,08 g/mol 沸点: ∼335 °C (1013 hPa) 溶点: 3 °C 密度: 1,84 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
产品技术规格
Ammonium | <0.0002% |
Arsenic | ≤0.01 ppm |
Chloride | ≤0.00002% |
Colour (APHA) | ≤10 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0001% |
Iron | ≤0.00002% |
Mercury | ≤5 ppb |
Nitrate | ≤0.00005% |
Purity | 95 – 98% |
Residue on Ignition | ≤0.0005% |
Substances Reducing Permanganate | ≤0.0002% |