Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼40000 ≥99%, 高纯度 (K30)
供应商: VWR Chemicals
VWRC0507-500GEA 1528.8 CNY
VWRC0507-500G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼40000 ≥99%, 高纯度 (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Common reagent for nucleic acid hybridisation procedures for detection of DNA/RNA.
分子式: (C₆H₉NO)n
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD01076626
CAS号: 9003-39-8
现在订购
产品技术规格
Heavy Metals <0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 3 – 7
Purity (Dry Basis) >99%