Zinc chloride, anhydrous, 试剂等级
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRCN882-500GEA
3583.65
CNY
VWRCN882-500G
VWRCN882-100G
Zinc chloride, anhydrous, 试剂等级
Zinc chloride
分子式:
ZnCl₂ 分子量: 136,3 g/mol 沸点: 732 °C (1013 hPa) 溶点: 283 °C 密度: 2,91 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011295 CAS号: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN号: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 12,10261 |
产品技术规格
Ammonium (NH₄) |
|
Nitrate (NO₃) |
|
Sulphate (SO₄) |
|
Zinc Chloride (ZnCl₂) |
|
Zinc Oxide (ZnO) | 0.6 - 0.7% |