2′-脱氧胞苷 99+%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 2&apos-脱氧胞嘧啶核苷
ACRO226725000EA 0 CNY
ACRO226720050 ACRO226720250 ACRO226725000 ACRO226720010 ACRO226722500
2′-脱氧胞苷 99+%
2′-脱氧胞苷
分子式: C₉H₁₃N₃O₄
分子量: 227,22 g/mol
溶点: 209…211 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006547
CAS号: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %