燃烧皿
供应商: VWR
VWR®
VWRI459-0230EA 268.34 CNY
VWRI459-0230 VWRI459-0231 VWRI459-0232 VWRI459-0233 VWRI459-0227 VWRI459-0228 VWRI459-0229
燃烧皿
称量皿 燃烧皿
瓷质,釉面,按照DIN 12904生产.
  • 器皿可承受1000℃的高温
  • 带平坦、无釉的大型底座,确保稳定
  • 带釉瓷器,极其耐酸碱