试管架
供应商: VWR
VWR®
VWRI212-0438EA 90.53 CNY
VWRI212-0438 VWRU89215-828 VWRI212-0437 VWRI212-0436 VWRI212-0435 VWRI212-0434 VWRI212-0433 VWRU89215-824 VWRI212-0432 VWRI212-0431 VWRU89215-822
试管架
架子 Tube Racks
PP.
  • 支架为单件成型
  • 良好的耐热性和耐化学性
  • 三层,内容物始终清晰可见
  • 侧面配有大标签区