三苯甲硫醇 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 三苯基甲硫醇三苯甲基硫醇
ACRO140410250EA 0 CNY
ACRO140415000 ACRO140410250 ACRO140411000
三苯甲硫醇 97%
三苯甲硫醇
分子式: C₁₉H₁₆S
分子量: 276,40 g/mol
溶点: 103…107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004854
CAS号: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
HPLC ≥96.0 %