反式-2,3-二甲氧基肉桂酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2326-25GEA 630 CNY
TCIAD2326-25G
反式-2,3-二甲氧基肉桂酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
反式-2,3-二甲氧基肉桂酸
分子式: C₁₁H₁₂O₄
分子量: 208,21
MDL编号: MFCD00004376
CAS号: 7345-82-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/59/28979259.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C