四庚基溴化铵 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1602-5GEA 195 CNY
TCIAT1602-100G TCIAT1602-5G TCIAT1602-25G
四庚基溴化铵 ≥98.0% (通过滴定分析)
四庚基溴化铵
分子式: C₂₈H₆₀BrN
分子量: 490,7 g/mol
溶点: 96 °C
MDL编号: MFCD00011861
CAS号: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/09/28995609.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency