对氨基苯乙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-氨基苯乙醇
TCIAA0394-25GEA 0 CNY
TCIAA0394-100G TCIAA0394-25G
对氨基苯乙醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
对氨基苯乙醇
分子式: C₈H₁₁NO
分子量: 137,18 g/mol
沸点: 255°C
溶点: 108 °C
MDL编号: MFCD00007922
CAS号: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/30/28927830.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency