双(二甲基氨基)二甲基硅烷 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B2150-25ML B2150-250ML
TCIAB2150-25MLEA 0 CNY
TCIAB2150-25ML TCIAB2150-250ML
双(二甲基氨基)二甲基硅烷 ≥97.0% (通过GC)
双(二甲基氨基)二甲基硅烷
分子式: C₆H₁₈N₂Si
分子量: 146.31 g/mol
沸点: 128°C
溶点: -98
密度: 0.809
闪点: –7°C
MDL编号: MFCD00008296
CAS号: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN号: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&vid=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %