盐酸 concentrate for dilution to 0.5 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Warning
Dose for preparation of 1 litre of solution.
VWRC84589.600EA 368.55 CNY
VWRC84589.600
盐酸 concentrate for dilution to 0.5 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36,46 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.4998 - 0.5002 mol/l