氯乙酸苄酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1265-250GEA
0
CNY
TCIAC1265-250G
TCIAC1265-25G
氯乙酸苄酯 ≥97.0% (通过GC)
氯乙酸苄酯
分子式:
C₉H₉ClO₂ 分子量: 184,62 g/mol 沸点: 132°C |
MDL编号:
MFCD00157062 CAS号: 140-18-1 EINECS: 205-400-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |