4-甲氧基苯甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
对茴香酰胺
TCIAM1679-5GEA
240
CNY
TCIAM1679-5G
4-甲氧基苯甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
4-甲氧基苯甲酰胺
分子式:
C₈H₉NO₂ 分子量: 151,16 g/mol 沸点: 295°C 溶点: 130 °C |
MDL编号:
MFCD00007995 CAS号: 3424-93-9 EINECS: 222-319-6 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |