4-溴-3-硝基苯甲醚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3420-5GEA
0
CNY
TCIAB3420-5G
TCIAB3420-25G
4-溴-3-硝基苯甲醚 ≥96.0% (通过GC)
4-溴-3-硝基苯甲醚
分子式:
C₇H₆BrNO₃ 分子量: 232,03 g/mol 沸点: 154°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00051511 CAS号: 5344-78-5 EINECS: 226-290-0 |
产品技术规格
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |