4-吗啉基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1466-5GEA
410
CNY
TCIAM1466-5G
TCIAM1466-1G
4-吗啉基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-吗啉基苯胺
分子式:
C₁₀H₁₄N₂O 分子量: 178,23 g/mol 溶点: 134°C |
MDL编号:
MFCD00006169 CAS号: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 ADR: 6.1,III |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |