3,5-二甲基苯甲酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 对称间二甲苯酸二甲基苯甲酸
TCIAD0684-250GEA 0 CNY
TCIAD0684-250G TCIAD0684-25G
3,5-二甲基苯甲酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
3,5-二甲基苯甲酸
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150,18 g/mol
溶点: 166…169 °C
MDL编号: MFCD00002525
CAS号: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/93/28975593.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity