4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2155-1G
B2155-5G
TCIAB2155-1GEA
0
CNY
TCIAB2155-1G
TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (通过GC)
4-Bromo-p-terphenyl
分子式:
C₁₈H₁₃Br 分子量: 309.1998 g/mol 溶点: 232°C |
MDL编号:
MFCD02685117 CAS号: 1762-84-1 UN号: 3152 ADR: 9 II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |