N-乙酰基-L-亮氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0098-5GEA 0 CNY
TCIAA0098-5G TCIAA0098-25G
N-乙酰基-L-亮氨酸 ≥99.0% (通过滴定分析)
N-乙酰基-L-亮氨酸
分子式: C₈H₁₅NO₃
分子量: 173,2 g/mol
MDL编号: MFCD00065131
CAS号: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/45/28927545.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 179.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency