Drierite, Drierite® 8 mesh, 不带指示器
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 硫酸钙
ACRO219055000EA 0 CNY
ACRO219055000 ACRO219050020 ACRO219050100
Drierite, Drierite® 8 mesh, 不带指示器
Drierite
分子式: CaO₄S
分子量: 136,14 g/mol
溶点: 1450 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical